HPA016431
Anti-SRPK1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-SFRS protein kinase 1, Anti-SR-protein-specific kinase 1, Anti-Serine/arginine- rich protein-specific kinase 1, Anti-Serine/threonine-protein kinase SRPK1
Scegli un formato
505,00 €
Scegli un formato
About This Item
505,00 €
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
independent
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
Sequenza immunogenica
QEIEEMEKESGPGQKRPNKQEESESPVERPLKENPPNKMTQEKLEESSTIGQDQTLMERDTEGGAAEINCNGVIEVINYTQNSNNETLRHKEDLHNANDCDVQNLNQESSFLSS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRPK1(6732)
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (1 paper)
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)