HPA000611
Anti-MAGEB10 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-MAGE-B10 antigen antibody produced in rabbit, Anti-Melanoma-associated antigen B10 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
541,00 €
Scegli un formato
About This Item
541,00 €
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
Sequenza immunogenica
LDILEEEEESPPSASACLKDVFQSSLDGASNNPHGLREAQSTSTSATAASHTRHPEGVNDQMEERPICTQDLEATDSFPRGPVDEKVIILVHYLLYKYQMKEPITKADMLR
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAGEB10(139422)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)