HMI1809
MISSION® microRNA Mimic
hsa-miR-4749-5p
About This Item
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
solid
Sequenza matura
UGCGGGGACAGGCCAGGGCAUC
N° accesso Sanger maturo/minor
N° accesso Sanger microRNA
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... hsa-miR-4749-5p(100616313)
Descrizione generale
- Optimized and ready for transfection.
- Novel MISSION miRNA mimic design has been functionally tested for knockdown efficiency against natural miRNA targets.
- Unique MISSION miRNA mimic design significantly reduces possible sense strand off target effects.
- Available as a whole human library and individual miRNA targets.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)