HLTUD1739
MISSION® Lenti microRNA Inhibitor, Human
hsa-miR-4710
Sinonimo/i:
Tough Decoy, TuD
About This Item
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
liquid
Concentrazione
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
tecniche
capture ELISA: 106 TU/mL using p24 (Volume 200 uL)
Sequenza matura
GGGUGAGGGCAGGUGGUU
N° accesso Sanger maturo/minor
N° accesso Sanger microRNA
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
- Allows for potent inhibition of the desired miRNA
- Lentiviral delivery format allows for efficient delivery of the inhibitor into a wide variety of cell types
- Enables long-term inhibition without repeat transfection
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)