H9912
Anti-hSNF5/INI1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 42-45 kDa (doublet)
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using paraformaldehyde/Triton fixed hSNF5/INI1-transfected 293T cell line
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa nuclear extracts
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMARCB1(6598)
mouse ... Smarcb1(20587)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2