H6383
Hydroxyalkoxypropyl-Dextran
Type IX
Scegli un formato
796,00 €
Scegli un formato
About This Item
796,00 €
Prodotti consigliati
Tipo
Type IX
Stato
beads
tecniche
liquid chromatography (LC): suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)