Documenti fondamentali
H5280
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-6-methoxyflavone
Sinonimo/i:
6-Methoxyflavonol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Stringa SMILE
COc1ccc2OC(=C(O)C(=O)c2c1)c3ccccc3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
  • Certificati d'analisi (COA)
    Ti serve un CdA esemplificativo?
    Questo è un Certificato d’Analisi (CdA) campione; esso potrebbe non essere rappresentativo di un lotto di prodotto recente.