H5270
Hydrocortisone 17-butyrate
Sinonimo/i:
11β,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 17-butyrate, Cortisol 17-butyrate
Stato
solid
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(=O)CCC)C(=O)CO
InChI
1S/C25H36O6/c1-4-5-21(30)31-25(20(29)14-26)11-9-18-17-7-6-15-12-16(27)8-10-23(15,2)22(17)19(28)13-24(18,25)3/h12,17-19,22,26,28H,4-11,13-14H2,1-3H3/t17-,18-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
BMCQMVFGOVHVNG-TUFAYURCSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Applicazioni
- in the synthesis of hydrocortisone butyrate (HB)-loaded poly(d,l-lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles[1]
- as a topical corticosteroid (CS) to study its effects on keratinocyte proliferation in hyperproliferant keratinocytes (HaCaT) model[2]
- in the preparation of solid lipid nanoparticles (SLN)[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)