H4128
11β-Hydroxytestosterone
crystalline
Sinonimo/i:
11β,17β-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 4-Androstene-11β,17β-diol-3-one
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
crystalline
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Colore
light yellow
Stringa SMILE
CC12CC(O)C3C(CCC4=CC(=O)CCC34C)C1CCC2O
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)