Documenti fondamentali
GN683271
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
0.2 mL, assorted colors, flat cap
Sinonimo/i:
Greiner PCR tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polypropylene
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 683271
Disponibilità
available only in China
tecniche
PCR: suitable
Compatibilità
suitable for (PCR applications)
Descrizione generale
Greiner PCR tubes′ thin wall construction promotes optimal heat transfer between the thermocycler block and the reaction mixture. These PCR tubes are certified RNase/DNase free and are non-pyrogenic as well.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)