Documenti fondamentali
GN676040
Greiner plate sealer
for real time PCR
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
acrylic (Adhesive: Pressure Sensitive)
polypropylene (substrate)
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 676040
Disponibilità
available only in China
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)