Documenti fondamentali
GN657950
Greiner CELLCOAT® multiwell plate
6 well, Collagen Type I, flat bottom
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
flat bottom
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 657950
Disponibilità
available only in China
Misura
6 wells
Compatibilità
suitable for (cell culture)
Note legali
CELLCOAT is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)