Documenti fondamentali
GN655947
Greiner CELLCOAT® microplate
96 well, Poly-D-Lysine, flat bottom, chimney style, black
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pack of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 655947
Disponibilità
available only in China
Note legali
CELLCOAT is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)