Documenti fondamentali
GN384070
Greiner CapMat for sealing multiwell plates
384 well, square nap, silicone rubber, translucent
Sinonimo/i:
Greiner CapMats for sealing multiwell plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 384070
Disponibilità
available only in China
Resistenza chim/fis
Greiner CapMats are DMSO-resistant and withstand temperatures from -20°C to +60°C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)