Documenti fondamentali
GN126280
Greiner Cryo.s vials
2 mL 12.5 x 47 mm, sterile
Sinonimo/i:
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41121704
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
round bottom polypropylene
Sterilità
sterile (DNAse and RNAse free)
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 126280
Disponibilità
available only in China
tecniche
cryopreservation: suitable
Volume
2 mL
Descrizione generale
Cryo.S freezing vials from Greiner are radiation sterilized along and are DNase- and RNase-free. Non-pyrogenic by LAL method. Vials and caps are made of polypropylene. Caps available in a variety of colors. 150 Cap inserts with 500 each size and 100 cap inserts with 300 each size.
Note legali
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)