GN126278
Greiner Cryo.s™ vials
2 mL 12.5 x 47 mm, sterile
Sinonimo/i:
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
round bottom polypropylene
Sterilità
sterile (DNAse and RNAse free)
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 126278
Disponibilità
available only in China
tecniche
cryopreservation: suitable
Volume
2 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)