GEUS79050
ExoProStar™ S 500
Cytiva US79050, 500 reactions
Scegli un formato
348,00 €
Scegli un formato
About This Item
348,00 €
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Easy to automate
- Enzymes provided in two separate tubes; just two simple pipetting steps are needed to prepare the reaction
- Enzymes optimized to work together for high efficiency removal of unincorporated primers and nucleotides
- Scalable for different reaction sizes
- No loss of PCR product
- Complete heat inactivation of the enzymes within 10 min
- Fast 15 min protocol
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)