Documenti fondamentali
GESE202GN5
GE glass plate
notched, L × D 10 cm × 8 cm
Scegli un formato
5 EA
233,00 €
233,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
233,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
233,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva Article No. 80-6136-05
Cytiva SE202GN-5
L × D
10 cm × 8 cm
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)