GE90100484
Streptavidin Sepharose™ High Performance
Cytiva, 90100484, pkg of 25 mL
Sinonimo/i:
Streptavidin resin
Scegli un formato
3.170,00 €
Scegli un formato
About This Item
3.170,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 25 mL
Produttore/marchio commerciale
90100484
Cytiva
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Streptavidin immobilized to Sepharose High Performance for purification of biotinylated compounds
- Extremely useful for exploiting either the strong interactions of biotin and streptavidin or the somewhat weaker interactions of 2-iminobiotin and streptavidin.
- 34 µm bead size for improved resolution
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)