GE90-1003-47
HiTrap® 5X1ML,Chelating Seph FF
Scegli un formato
720,00 €
Scegli un formato
About This Item
720,00 €
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Cytiva
Dimensioni del letto
7 mm × 25 mm
Volume del letto
1 mL
Diam. int. colonna
7 mm
Matrice
6% cross-linked agarose
Dimensione particelle
45-165 μm
cleaning
2-14
Intervallo di esercizio
3-13
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Categorie correlate
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)