Documenti fondamentali
GE80-6466-84
GE Ettan DALT gel casting cassette
gel size 20 cm × 26 cm × 0.1 cm
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 80-6466-84
Cytiva Article No. 80-6466-84
Dimens. gel
20 cm × 26 cm × 0.1 cm
Spessore spaziatore
1.0 mm
Note legali
Ettan is a trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.