GE30152103010350
Sera-Mag™ Magnetic Streptavidin Coated particles
Cytiva 30152103010350, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
(Streptavidin Coated particles)
Stato
suspension (1% Solids)
Confezionamento
pkg of 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 30152103010350
Concentrazione
10 mg/mL
Dimens. media delle particelle
1 μm
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
- Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
- Available in Sera-Mag™ SpeedBeads and original Sera-Mag™ versions.
- Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
- Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)