GE29401322
StrepTrap™ XT prepacked chromatography column
pkg of 1 × 5 mL, prepacked chromatography column
Sinonimo/i:
StrepTrap™ High Performance
Scegli un formato
586,00 €
Scegli un formato
About This Item
586,00 €
Prodotti consigliati
Grado
for chromatography
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 29401322
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Highly pure Strep-tag II and Twin-Strep-tag recombinant proteins.
- Fast purifications with simple elution.
- Physiological conditions and mild elution preserve target protein activity.
- Fast and easy regeneration.
- Compatible with a wide range of detergents, denaturants, and other additives.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)