Documenti fondamentali
GE18-1102-47
Glass Plates
unframed, H × W × D 200 mm × 260 mm × 4 mm, pack of 2 ea
Scegli un formato
1 PKG
319,00 €
319,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
319,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
319,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 18110247
Alt. × largh. × prof.
200 mm × 260 mm × 4 mm
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)