GE17371601
Capto MMC ImpRes, 25 ML
Cytiva 17371601, 40 μm avg. part. size (median particle size of the cumulative volume distribution)
Sinonimo/i:
Capto MMC ImpRes
Scegli un formato
230,44 €
Prezzo di listino251,00 €Risparmia il 8%Scegli un formato
About This Item
230,44 €
Prezzo di listino251,00 €Risparmia il 8%Prodotti consigliati
ligand
(Multimodal weak anion exchanger)
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17371601
Matrice
high-flow agarose
Dimens. media delle particelle
40 μm (median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning in place
2-14
Intervallo di esercizio
3-12
Capacità
60-90 mg Mab/ml binding capacity
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- High yields achieved through the high-resolution beads and selectivity of the ligand.
- Efficient removal of aggregates, viruses, and main contaminants in MAb processes.
- Enables use of a platform approach to MAb process development.
- Displays a broad pH/salt operational window.
- Suitable for polishing of antibody fragments.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
This page describes the maintenance of media and storage conditions for multimodal chromatography using Cytiva products.