Documenti fondamentali
GBL805025
Grace Bio-Labs PATH® protein microarray slides, no barcode
nitrocellulose (on glass slide), external size 25 mm × 75 mm, pack of 20 ea
Sinonimo/i:
non-porous nitrocellulose film slide
Scegli un formato
20 EA
880,00 €
880,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
880,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.15
880,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
nitrocellulose (on glass slide)
Confezionamento
pack of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 805025
Dimens. esterne
25 mm × 75 mm
Descrizione generale
The Grace Bio-Labs PATH protein microarray slides are a non-porous nitrocellulose film slides.
Benefits:
  • Low and consistant fluorescent backgrounds
  • Higher protein binding
  • Superior signal-to-noise
Note legali
PATH is a registered trademark of Courtagen Life Sciences, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)