Documenti fondamentali
GBL664182
Grace Bio-Labs silicone isolator sheet material
thickness 0.8 mm, (No adhesive)
Sinonimo/i:
non-adhesive isolator, silicone blocker
Scegli un formato
5 EA
301,00 €
301,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
301,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
301,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
red silicon
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
(No adhesive)
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 664182
Lungh. × largh.
180 mm × 130 mm
Spessore
0.8 mm
Descrizione generale
Silicone isolator sheet material allows researchers to create their own removable hydrophobic barriers to isolate specimens. Where additional sealing is required, SecureSeal adhesive on one or both surfaces is recommended.Silicone sheet material is also available in CultureWell “water-clear” silicone, which is highly recommended for sensitive cell culture applications.
Altre note
Displayed image shows rounded figures. Exact thickness measurements are as follows:
  • GBL664581 - 0.5 mm
  • GBL664182 - 0.8 mm
  • GBL664283 - 1.6 mm
  • GBL664384 - 2.4 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)