Documenti fondamentali
GBL505024
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose film slides
24 - 5 mm x 6 mm NC pad per side, Plain glass
Sinonimo/i:
nitrocellulose slides, protein microarrays
Scegli un formato
20 EA
875,00 €
875,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
875,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.17
875,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
24 - 5 mm x 6 mm NC pad per side
Plain glass
Confezionamento
pack of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 505024
Lungh. × largh. × spess.
25 mm × 75 mm × 1 mm
Descrizione generale
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose coated substrates are designed for SBS compliant multiwell plates and glass substrates for high throughput automated processing of microarrays.
Note legali
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)