Documenti fondamentali
GBL505003
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose film slides
3- 18 mm x 16 mm NC pad per slide, plain glass
Sinonimo/i:
nitrocellulose slides, protein microarrays
Scegli un formato
20 EA
660,00 €
660,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
660,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
660,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
nitrocellulose (on glass)
Confezionamento
pack of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 505003
Dimens. esterne
25 mm × 75 mm
Tipo di binding
medium binding surface
Descrizione generale
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose coated substrates are designed for SBS compliant multiwell plates and glass substrates for high throughput automated processing of microarrays.
Note legali
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)