Documenti fondamentali
GBL246878
Grace Bio-Labs silicone gasket for ProPlate® microarray system
fits 8 wells, size 7 mm × 16 mm
Sinonimo/i:
microarray chambers for slides, silicone slide gasket
Scegli un formato
10 EA
103,00 €
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
103,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
wells 8
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 246878
Misura
7 mm × 16 mm
8 wells
Colore
none
Descrizione generale
Replacement Silicone Gaskets for Grace BioLabs Proplate slide modules.
While the silicone gaskets affixed to wells may be re-used multiple times, their lifespan may be shortened by washing conditions, repeated autoclaving and prolonged exposure to harsher types of chemicals. Therefore, replacement gaskets are available and may be easily positioned and applied to the chambers after simply peeling the old gasket off and throwing it away.
Applicazioni
  • Protein and peptides microarrays
  • cDNA and oligonucleotides microarrays
  • Proteomics
  • Protein expression analysis
  • Antibody profiling
Note legali
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)