Documenti fondamentali
GBL103210
Grace Bio-Labs reusable CultureWell gaskets
wells, 2, well diam. × depth 15 mm × 1 mm, well capacity (250-400 μL)
Sinonimo/i:
reusable slide gasket, reusable slide well
Scegli un formato
10 EA
93,80 €
93,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
93,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
93,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear silicone
Sterilità
(non-sterile)
non-sterile
Caratteristiche
wells 2
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 103210
Lungh. × largh. esterne
61 mm × 24 mm
Superficie del pozzetto
1.8 cm2
Capacità del pozzetto
(250-400 μL)
Diam.pozzetto × prof.
15 mm × 1 mm
Pozzetti
2
Descrizione generale
Gaskets are ideal for forming wells on glass microscope slides or in polystyrene dishes. Gaskets are non-sterile and may be sterilized by autoclaving, UV or alcohol. Ideal for forming wells on glass microscope slides or in polystyrene dishes and to isolate cells using removable hydrophobic barriers on coverglass.
Applicazioni
High resolution microscopy
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture
Note legali
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)