Documenti fondamentali
GBL103201
Grace Bio-Labs Culturewell silicone well dividers
wells, 2, L × W × D 18 mm × 18 mm × 1.6 mm, sterile, pack of 4 ea
Sinonimo/i:
silicone 2 well divider, slide well divider
Scegli un formato
4 EA
98,80 €
98,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
98,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.17
98,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
sterile
Caratteristiche
wells 2
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 103201
Lungh. × largh. × prof.
18 mm × 18 mm × 1.6 mm
Descrizione generale
Reusable silicone well dividers designed to affix to the surface of Culturewell coverslip gaskets, isolating desired reagents inserted into the openings. Culturewell silicone dividers are designed to affix to the surface of Culturewell coverslip gaskets. Reagents may be pipetted into the openings of well dividers as desired. Silicone well dividers may be re-used by rinsing thorough with distilled water after each use and re-sterilization. Dividers may be sterilized by autoclaving, or alcohol rinse. Unused sterile dividers may be stored by placing them in sterile, covered culture dish until ready to use.
Note legali
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)