Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 79,30 € |
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 115,00 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 205,00 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 687,00 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 4.690,00 € |
Informazioni su questo articolo
79,30 €
biological source
synthetic (organic
Organic)
Quality Segment
assay
97.5-102.5% (non-aqueous titration)
form
powder
color
white to off-white
mp
138 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].OC1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O7.Na.H2O/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1/t1-,2-,3+,4-,6?;;/m0../s1
InChI key
FDXOVWIMYQPHRO-HWZSTGBWSA-M
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay 97.5-102.5% (non-aqueous titration) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥97% (enzymatic) | assay ≥95% anhydrous basis |
| biological source synthetic (organic | biological source microbial | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (inorganic) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility 590 g/L at 25 °C | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?