G5797
GSK0660
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(((2-Methoxy-4-(phenylamino)phenyl)amino]sulfonyl)-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Ideatore
GlaxoSmithKline
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)Nc2ccc(Nc3ccccc3)cc2OC
InChI
1S/C19H18N2O5S2/c1-25-16-12-14(20-13-6-4-3-5-7-13)8-9-15(16)21-28(23,24)17-10-11-27-18(17)19(22)26-2/h3-12,20-21H,1-2H3
NDFKBGWLUHKMFY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.