Documenti fondamentali
G5529
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(2,2,2-trichloroethyl) ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10Cl3NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
>99% (TLC)
Stringa SMILE
NC(CCC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H10Cl3NO4/c8-7(9,10)3-15-5(12)2-1-4(11)6(13)14/h4H,1-3,11H2,(H,13,14)
ZKAVMZAGITUCAX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)