G3795
Anti-Gravin antibody, Mouse monoclonal
clone JP74, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-A-Kinase Anchor Protein 12, Anti-AKAP12
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
JP74, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.02-0.04 μg/mL using rat brain cytosolic S1 fraction
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AKAP12(9590)
mouse ... Akap12(83397)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3