Documenti fondamentali
G2418
Sigma-Aldrich
Geranyl triphosphate ammonium salt solution
methanol:ammonia solution
Sinonimo/i:
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl triphosphate ammonium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H21O10P3 · 4NH3
Peso molecolare:
462.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
methanol:ammonia solution
Confezionamento
vial of 200 μg
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C10H21O10P3.4H3N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-18-22(14,15)20-23(16,17)19-21(11,12)13;;;;/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)(H2,11,12,13);4*1H3/b10-7+;;;;
CLDSCDHQBOJXRD-VUVJVRPPSA-N
Applicazioni
Isoprenoid building block
Stato fisico
Solution in methanol:10 mM ammonium hydroxide (7:3)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)