Documenti fondamentali
G2403
Glass strips
For thin section (EM) knives
Scegli un formato
1 PKG
314,00 €
314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
314,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
Pre-washed and ready to use
Confezionamento
pkg of 30 strips
Misura
16 in. (406 mm) × 1 in. (25 mm) × 1/4 in. (6 mm)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specially formulated for microtomy knife making.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)