G2167
Gliclazide
powder, ≥98%
Sinonimo/i:
1-(3-Azabicyclo[3.3.0]oct-3-yl)-3-p-tolylsulphonylurea
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Colore
white
Punto di fusione
163-169 °C (lit.)
Solubilità
methylene chloride: soluble
Ideatore
Servier
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
InChI
1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-3-2-4-13(12)10-18/h5-8,12-13H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
BOVGTQGAOIONJV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... KCNJ1(3758)
Applicazioni
- to study its antiglycative properties and to study its effects on the glycation of bovine serum albumin (BSA) structure
- as a reference standard in solid-phase extraction (SPE) followed by instrumental analysis using liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) for the quantification of water samples
- to develop and validate a simple, sensitive, rapid, economic and isocratic high-performance liquid chromatography (HPLC) method for the determination of gliclazide
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research