Documenti fondamentali
G1536
Sigma-Aldrich
Gallacetophenone
Sinonimo/i:
2′,3′,4′-Trihydroxyacetophenone
About This Item
Formula condensata:
(HO)3C6H2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Punto di fusione
169-172 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-4(9)5-2-3-6(10)8(12)7(5)11/h2-3,10-12H,1H3
XIROXSOOOAZHLL-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3