G0503
Karaya gum
Sinonimo/i:
Gum karaya from sterculia tree, Tragacanth Indian
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant fluids (Gum karaya)
Forma fisica
powder
Colore
faint yellow to brown
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2