F9127
Florisil®
suitable for pesticide residue analysis
Sinonimo/i:
Magnesio silicato, Magnesio silicato attivato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
PR grade
Stato
coarse powder
Dimensione particelle
149-250 μm
60-100 mesh
Compatibilità
suitable for pesticide residue analysis
Stringa SMILE
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Nota sulla preparazione
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?