Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 161,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 591,00 € |
Informazioni su questo articolo
161,00 €
Nome del prodotto
FK866 hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2(CCC(CC2)CCCCNC(=O)\C=C\c3cnccc3)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C24H29N3O2/c28-23(12-11-21-8-6-15-25-19-21)26-16-5-4-7-20-13-17-27(18-14-20)24(29)22-9-2-1-3-10-22/h1-3,6,8-12,15,19-20H,4-5,7,13-14,16-18H2,(H,26,28)/b12-11+
InChI key
KPBNHDGDUADAGP-VAWYXSNFSA-N
General description
Application
- to investigate its effects on intra-axonal NAD+ levels
- to induce NAD+ depletion
- to reduce the level of tumor necrosis factor-α (TNF-α), nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) and interleukin-6 (IL-6) in the ischemic brain tissue
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description The Nicotinamide Phosphoribosyltransferase Inhibitor, FK866, also referenced under CAS 658084-64-1, controls the biological activity of Nicotinamide Phosphoribosyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications. | description ≥98% (HPLC) | description >98% (HPLC), powder |
| form powder | form liquid | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition protect from light, OK to freeze | storage condition - | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: ≥30 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?