F8507
(±)-Fenfluramine hydrochloride
Sinonimo/i:
(±)-N-Ethyl-α-methyl-m-[trifluoromethyl]phenethylamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule IV
applicazioni
forensics and toxicology
Stringa SMILE
Cl.CCNC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H
ZXKXJHAOUFHNAS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HTR1D(3352) , HTR2C(3358) , SIGMAR1(10280)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?