Documenti
798673
Sigma-Aldrich
Fumaric acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
Sinonimo/i:
(2E)-2-Butenedioic acid, trans-Butenedioic acid
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH=CHCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.07
Beilstein:
605763
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.7 mmHg ( 165 °C)
Nome Commerciale
Redi-Dri
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
1364 °F
Qualità
free-flowing
Limite di esplosione
40 %
Punto di fusione
298-300 °C (subl.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
523.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
273 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.