Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 130,00 € |
Informazioni su questo articolo
130,00 €
Quality Segment
form
crystalline
pH range
6.95-7.05
mp
268 °C
solubility
water: 2.5 mg/mL, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2.2ClH/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
InChI key
UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- As substrate for the determination of serum ceruloplasmin from its oxidase activity.[1]
- Determination of total antioxidant response (TAR) against potent free radical reactions by a novel, colorimetric and fully automated method.[2]
- As colorimetric indicator for the simultaneous semi-quantitative estimation of glucose, lactate and uric acid on paper-based microfluidic devices (microPAD).[3]
- Myeloperoxidase activity assay.[4]
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: 2.5 mg/mL, colorless | solubility H2O: soluble 25 mg/mL | solubility water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form crystalline | form powder | form tablet | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) food and beverages |
| pH range 6.95-7.05 | pH range - | pH range - | pH range - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Dianisidine dihydrochloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
20325-40-0
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?