F5303
Monoclonal Anti-Falkor/PHD1 antibody produced in mouse
clone FLK-49, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FLK-49, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
microarray: suitable
western blot: 0.5 μg/mL using total cell extracts from 293T cells transfected with Falkor-myc tagged
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Egln2(112406)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol