Vai a
F5013
5-Fluoroorotic acid hydrate
≥98%
Sinonimo/i:
2,6-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine-4-carboxylic acid, 5-Fluorouracil-4-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
169,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
646,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
893,00 €
759,05 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3FN2O4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.09 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
211-876-0
MDL number:
169,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
278 °C (dec.) (lit.)
solubility
4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C(NC(N1)=O)=C(F)C1=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
InChI key
LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful in the selection of orotidine-5′-phosphate decarboxylase mutants of Saccharomyces cerevisiae.
5-Fluoroorotic acid hydrate has also been used as a counter-selection agent to screen L. lactis (multi) peptidase knockout mutants[1] and C. albicans.[2] It has been used in synthesis of 5-fluoroorotidine 5′-monophosphate (FOMP).
Biochem/physiol Actions
5-Fluoroorotic acid is a selective inhibitor of rRNA synthesis in mammals.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
47190F6627C9375
5-Fluorouracil ≥99% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
F6627
5-Fluorouracil
assay
≥98%
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
solubility
1 M NH4OH: soluble, DMSO/DMF: soluble, methanol: soluble
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluoroorotic acid hydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)