Documenti fondamentali
F4506
Sigma-Aldrich
5-Fluoroindole-3-acetic acid
≥97%
Scegli un formato
250 MG
201,00 €
1 G
1.680,00 €
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
201,00 €
1 G
1.680,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8FNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12
InChI
1S/C10H8FNO2/c11-7-1-2-9-8(4-7)6(5-12-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,12H,3H2,(H,13,14)
GWLLOJBOPVNWNF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)