Documenti fondamentali
F3927
Sigma-Aldrich
Fluorescein-α-D-mannopyranoside−polyacrylamide
powder
Sinonimo/i:
α-D-Man-PAA-FI
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Stato
powder
PM
~30 kDa
Colore
yellow
applicazioni
detection
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Fluorescein-α-D-mannopyranoside−polyacrylamide (α-D-Man-PAA-FI) may be used as a glycoprobe (Glyc-PAA) for detection of binding sites using fluorescent microscopy techniques.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)